Learn More
ACHP Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16461697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461697 50 mg 50 miligramos
16446096 100 mg 100 miligramos
16438237 5 mg 5 miligramos
16425528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13060
MedChemExpress ACHP Hydrochloride (IKK-2 Inhibitor VIII) is a highly potent and selective IKK-β inhibitor with an IC50 of 8.5 nM.
ACHP Hydrochloride (IKK-2 Inhibitor VIII) is a highly potent and selective IKK-β inhibitor with an IC50 of 8.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACHP Hydrochloride
CAS 406209-26-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25ClN4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo IKK-2 Inhibitor VIII
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (124.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#CC1=C(C=C(N=C1N)C2=C(C=CC=C2OCC3CC3)O)C4CCNCC4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 400.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.9
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation