Learn More
Acevaltrate, MedChemExpress
Código de producto. 16494927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494927 50 mg 50 miligramos
16493936 25 mg 25 miligramos
16491668 5 mg 5 miligramos
16469176 100 mg 100 miligramos
16429258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2070
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acevaltrate
CAS 25161-41-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O10
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(C)(C)OC(C)=O)O[C@@H]1[C@]2(CO2)[C@]([C@@H]3OC(CC(C)C)=O)([H])C(C(COC(C)=O)=CO3)=C1
Peso molecular (g/mol) 480.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.5
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation