Learn More
Acetilvainillina, TRC
Código de producto. 30314973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314973 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30314973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1897805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylvanillin
CAS 881-68-5
Fórmula molecular C10H10O4
Cantidad 5 g
Sinónimo NSC 25863, NSC 8499, O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol Acetate, 4-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate, 4-O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de (4-formil-2-metoxifenil)
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579