Learn More
Acetilurea, TRC
Código de producto. 30004568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004568 1 g 1 g
30007235 100 mg 100 miligramos
30003510 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA0002301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-07-1
Fórmula molecular C3H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 102.09
Sinónimo N-(Aminocarbonyl)acetamide, 1-Acetylurea, Acetylcarbamide, Monoacetylurea, N-Acetylurea, NSC 2766
Nombre IUPAC N-carbamoilacetamida
SMILES CC(=O)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylurea
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O2/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0429