Learn More
Acetilurea, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11328105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11328105 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11328105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08343.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-07-1
Fórmula molecular C3H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 102.093
Número MDL MFCD00038140
Clave InChI GKRZNOGGALENQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylurea, acetamide, n-aminocarbonyl, n-acetylurea, acetylcarbamide, monoacetylurea, 1-acetylurea, acetic acid, ureide, n-aminocarbonyl acetamide, urea, acetyl, unii-8kru31i919
PubChem CID 68956
Nombre IUPAC N-carbamoilacetamida
SMILES CC(=O)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylurea
Punto de fusión 214°C to 218°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1751301
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 98%