Learn More
Abcam Kit de ensayo de actividad de acetiltransferasa, fluorométrico, 96 pruebas
Tienda Abcam ProductosDescripción
- Método de detección: Fluorescente
- Aplicaciones: Ensayo de actividad enzimática
- Tipos de muestras: proteína purificada, compuestos inhibidores
- Equipamiento: Lector de microplacas
- Número de citas: 5
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Ubicación de detección | Detección en solución |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Formato | kit |
| N.º de reacciones | 96 pruebas |
| Molécula diana | Acetiltransferasa (ACAT2) |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Tipo de muestra | Proteína purificada, compuestos inhibidores |
| Cantidad | 96 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de actividad enzimática |