Learn More
Yoduro de acetiltiocolina, TRC
Código de producto. 30132872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132872 25 g 25 g
30134680 1 g 1 g
30005584 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16461025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1866-15-5
Fórmula molecular C7 H16 N O S . I
Peso molecular (g/mol) 289.1775
Sinónimo (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium Acetate Iodide;
Nombre IUPAC 2-acetilsulfaniletil(trimetil)azanio; yoduro
SMILES [I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylthiocholine Iodide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.9997