Learn More
Cloruro de acetiltiocolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylthiocholine Chloride |
| CAS | 6050-81-3 |
| Fórmula molecular | C7H16ClNOS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethyl-ethanaminium Chloride, (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium Chloride Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-acetilsulfaniletil(trimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 197.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0641 |