Learn More
Acetiltaurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyltaurine |
| CAS | 19213-70-8 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acetyltaurine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO4S/c1-4(6)5-2-3-10(7,8)9/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8,9) |
| SMILES | CC(=O)NCCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamidoetanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.184 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.025 |