Learn More
Acetilsulfamonometoxina (d4 mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsulfamonomethoxine (d4 Major) |
| CAS | 1346600-08-5 |
| Fórmula molecular | C13H10D4N4O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]-acetamide-d4, 4'-[(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfamoyl]-acetanilide-d4, 4-(p-Acetoaminobenzenesulfonylamino)-6-methoxypyrimidine-d4, N4-Acetylsulfamonomethoxine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N4O4S/c1-9(18)16-10-3-5-11(6-4-10)22(19,20)17-12-7-13(21-2)15-8-14-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,18)(H,14,15,17)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | O=C(C)NC1=C([2H])C([2H])=C(S(NC2=NC=NC(OC)=C2)(=O)=O)C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | N-(4-(N-(6-metoxipirimidin-4-il)sulfamoil)fenil-2,3,5,6-d4)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 326.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1 |