Learn More
Acetylspiramycin, MedChemExpress
Código de producto. 16451466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451466 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16451466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1916
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Acetylspiramycin (Spiramycin B; Spiramycin II; Foromacidin B) is a potent and orally active macrolide antibiotic produced by various Streptomyces species, an acetylated derivative of Spiramycin (HY-100593).
Acetylspiramycin is an antimicrobial agent with activity against gram-positive organisms, including Streptococcus pyogenes, S. viridans, Corynebacterium diphtheriae and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus. Acetylspiramycin is also a potent antiprotozoal agent that against parasitic infection caused by Cryptosporidium spp.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylspiramycin
Forma física Solid
CAS 24916-51-6
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C45H76N2O15
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Spiramycin B Spiramycin II Foromacidin B
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (56.49 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O[C@](CC[C@@H]4N(C)C)([H])O[C@@H]4C)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(C)=O)OC
Peso molecular (g/mol) 885.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 885.09