Learn More
Acetilshikonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylshikonin |
| CAS | 24502-78-1 |
| Fórmula molecular | C18H18O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[(1R)-1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, (R)-2-[1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, (+)-Acetate 5,8-dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, 2-[(1R)-1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-penten-1-yl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, NSC 110199 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O6/c1-9(2)4-7-15(24-10(3)19)11-8-14(22)16-12(20)5-6-13(21)17(16)18(11)23/h4-6,8,15,20-21H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=CC[C@H](C1=CC(=O)C2=C(C=CC(=C2C1=O)O)O)OC(=O)C)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [1-(5,8-dihidroxi-1,4-dioxonaftalen-2-il)-4-metilpent-3-enilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 330.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1103 |