Learn More
Ácido acetilsalicílico, Mikromol™
Descripción
Ácido acetilsalicílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| CAS | 85539-30-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C30 H20 O10 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-[[2-(acetyloxy)benzoyl]oxy]-, 2-[(2-carboxyphenoxy)carbonyl]phenyl ester, Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H20O10/c1-18(31)37-24-15-7-3-11-20(24)28(34)39-26-17-9-5-13-22(26)30(36)40-25-16-8-4-12-21(25)29(35)38-23-14-6-2-10-19(23)27(32)33/h2-17H,1H3,(H,32,33) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)Oc4ccccc4C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[2-(2-acetiloxibenzoil)oxibenzoil]oxibenzoil]oxibenzoico |
| Mostrar más |