Learn More
Ácido acetilsalicílico, Mikromol™
Código de producto. 30050605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050605 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050605 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0133.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido acetilsalicílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid
CAS 85531-16-4
Nombres de analitos o componentes Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H16 O8
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C23H16O8/c1-14(24)29-19-12-6-3-9-16(19)22(27)31-20-13-7-4-10-17(20)23(28)30-18-11-5-2-8-15(18)21(25)26/h2-13H,1H3,(H,25,26)
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(2-acetiloxibenzoil)oxibenzoil]oxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 420.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.0845 g/mol