Learn More
Ácido acetilsalicilsalicílico, TRC
Código de producto. 17992125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992125 250 mg 250 miligramos
17932685 100 mg 100 miligramos
17982875 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187788250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-75-6
Fórmula molecular C16 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 300.26
Sinónimo 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Acetylsalicylsalicylic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-(2-acetiloxibenzoil)oxibenoico
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylsalicylsalicylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0634
Porcentaje de pureza >95%