Learn More
Ácido acetilsalicílico salicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11975091 1 g Frasco de vidrio 1 g
10135210 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    210.65€ / 1 g
    Ahorro 37.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 530-75-6 | C16H12O6 | 300.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-75-6
Fórmula molecular C16H12O6
Peso molecular (g/mol) 300.26
Número MDL MFCD00143537
Clave InChI DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
PubChem CID 10745
Nombre IUPAC ácido 2-(2-acetiloxibenzoil)oxibenoico
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylsalicylsalicylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 145°C to 160°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (As is) Calculated (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 10,IV,165
Índice Merck 14,1
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in alcohol,practically insoluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.26
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylsalicylsalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.