Learn More
Anhídrido acetilsalicílico, TRC
Código de producto. 30133262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133262 250 mg 250 miligramos
30011125 10 mg 10 miligramos
30010836 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187785250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1466-82-6
Fórmula molecular C18 H14 O7
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride, Carbasalate Calcium Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. F (EP), Acetylsalicylic Anhydride
Nombre IUPAC (2-acetiloxibenzoilo) 2-acetiloxibenzoato
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride (Acetylsalicylic Anhydride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O7/c1-11(19)23-15-9-5-3-7-13(15)17(21)25-18(22)14-8-4-6-10-16(14)24-12(2)20/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.074
Porcentaje de pureza >95%