Learn More
Ácido acetilsalicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsalicylic Acid |
| CAS | 50-78-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H8 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, ASA, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Acylpyrin, Adiro, Albyl E, Angettes 75, Anopyrin, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina, Aspirina 03, Aspirine, Aspro, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayaspirin, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirin, Cardioaspirina, Cardiomagnyl, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coraspin, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Duramax, Durlaza, ECM, Easprin, Ecopirin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, IWN 11, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine 3118, Rhodine 3220, Rhodine NC RP, Rhonal, Rivo, Rodine 3220, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, ThromboASS, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, Zosprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-acetiloxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.16 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?