Learn More
Ácido acetilsalicílico, TRC
Código de producto. 30328080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328080 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30328080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187780250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H8 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, ASA, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Acylpyrin, Adiro, Albyl E, Angettes 75, Anopyrin, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina, Aspirina 03, Aspirine, Aspro, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayaspirin, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirin, Cardioaspirina, Cardiomagnyl, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coraspin, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Duramax, Durlaza, ECM, Easprin, Ecopirin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, IWN 11, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine 3118, Rhodine 3220, Rhodine NC RP, Rhonal, Rivo, Rodine 3220, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, ThromboASS, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, Zosprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-acetiloxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423
Porcentaje de pureza >95