Learn More
Ácido acetilsalicílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10141560 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10141560 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10141560 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0960/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 50-78-2
Punto de fusión 136°C
Color Blanco
pH 3.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C8H8O4
Número MDL 2430
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylsalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.