Learn More
Ácido acetilsalicílico EP Impureza F (Carbasalato de calcio EP Impureza A), Mikromol™
Descripción
Ácido acetilsalicílico EP Impureza F (Carbasalato de calcio EP Impureza A)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride (Acetylsalicylic Anhydride) |
| CAS | 1466-82-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride (Acetylsalicylic Anhydride) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C18 H14 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acetylsalicylic Acid Imp. F (EP), Carbasalate Calcium Imp. A (EP), Carbasalate Imp. A (EP), 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride, Acetylsalicylic Anhydride, Acetylsalicylic Acid Impurity F, Carbasalate Calcium Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14O7/c1-11(19)23-15-9-5-3-7-13(15)17(21)25-18(22)14-8-4-6-10-16(14)24-12(2)20/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxibenzoato de (2-acetiloxibenzoilo) |
| Mostrar más |