Learn More
Impureza B del ácido acetilsalicílico EP (ácido salicílico) USP Compuesto relacionado B), Mikromol™
Código de producto. 30459304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459304 4 x 25 mg -
30052392 25 mg 25 miligramos
30050564 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459304 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0045.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza B del ácido acetilsalicílico EP (ácido salicílico) USP Compuesto relacionado B), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyisophthalic Acid
CAS 636-46-4
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxyisophthalic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H6 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acetylsalicylic Acid Imp. B (EP), Salicylic Acid Imp. B (EP), Salicylic Acid USP Related Compound B, Salicylic Acid USP RC B, 4-Hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxyisophthalic Acid, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, Isophthalic acid, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Hydroxy-m-phthalic acid, Eupirina, NSC 2445, Ph Eur Salicylic Acid Impurity B, USP Salicylic Acid Related Compound B, Salicylic Acid Related Compound B, Acetylsalicylic Acid Impurity B, Salicylic Acid Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxibenceno-1,3-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 182.13
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0215 g/mol