Learn More
Impureza B del ácido acetilsalicílico EP (ácido salicílico) USP Compuesto relacionado B), Mikromol™
Descripción
Impureza B del ácido acetilsalicílico EP (ácido salicílico) USP Compuesto relacionado B)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyisophthalic Acid |
| CAS | 636-46-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Hydroxyisophthalic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H6 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acetylsalicylic Acid Imp. B (EP), Salicylic Acid Imp. B (EP), Salicylic Acid USP Related Compound B, Salicylic Acid USP RC B, 4-Hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxyisophthalic Acid, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, Isophthalic acid, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Hydroxy-m-phthalic acid, Eupirina, NSC 2445, Ph Eur Salicylic Acid Impurity B, USP Salicylic Acid Related Compound B, Salicylic Acid Related Compound B, Acetylsalicylic Acid Impurity B, Salicylic Acid Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-hidroxibenceno-1,3-dicarboxílico |
| Mostrar más |