Learn More
Ácido acetilsalicílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsalicylic Acid-d3 |
| CAS | 921943-73-9 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H5 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-(acetyl-2,2,2-d3-oxy)- (ACI), 2-(Acetyl-2,2,2-d3-oxy)benzoic acid (ACI), 2-(Acetyloxy-d3)benzoic acid, Acetylsalicylic acid-d3, Acetylsalicylic Acid-D3 (acetyl-D3), Aspirin-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Oc1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,2,2-trideuterioacetil)oxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 183.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0611 |