Learn More
Ácido acetilsalicílico Acil-b-D-glucurónido (>85%), TRC
Código de producto. 30132558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132558 10 mg 10 miligramos
30004107 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18777510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24719-72-0
Fórmula molecular C15 H16 O10
Peso molecular (g/mol) 356.28
Sinónimo β-D-Glucopyranuronic acid, 1-[2-(acetyloxy)benzoate], Glucopyranuronic acid, 1-salicylate monoacetate, β-D- (8CI), Salicylic acid acetate, 1-ester with β-D-glucopyranosiduronic acid (8CI)
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-acetiloxibenzilo)oxi-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylsalicylic Acid Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O10/c1-6(16)23-8-5-3-2-4-7(8)14(22)25-15-11(19)9(17)10(18)12(24-15)13(20)21/h2-5,9-12,15,17-19H,1H3,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.0743