Learn More
Ácido acetilsalicílico 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463995 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463995 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0133.0011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Ácido acetilsalicílico 1,0 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Nombres de analitos o componentes Acetylsalicylic Acid
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C9 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Acetoxybenzoic Acid, 2-(Acetyloxy)benzoic Acid, Acylpyrin, Angettes, Aspro, Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI), Salicylic acid acetate (8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5 H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-acetiloxibenzoico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 180.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0423 g/mol