Learn More
Ácido acetilpirúvico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylpyruvic Acid |
| CAS | 5699-58-1 |
| Fórmula molecular | C5H6O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dioxopentanoic Acid, Acetoneoxalic Acid, Acetopyruvic Acid, Acetylpyruvic Acid, 2,4-Dioxo-valeric Acid, 2,4-Dioxo-pentanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-3(6)2-4(7)5(8)9/h2H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-dioxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0266 |