Learn More
Acetilpirazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetylpyrazine |
| CAS | 22047-25-2 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(2-pyrazinyl)-, Ethanone, 1-pyrazinyl- (9CI), Ketone, methyl pyrazinyl (6CI,8CI), 1-(2-Pyrazinyl)ethanone, 1-(2-Pyrazinyl)-1-ethanone, 1-(Pyrazin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1,4-pyrazine, 2-Acetylpyrazine, Acetylpyrazine, Methyl pyrazin-2-yl ketone, NSC 72374, Pyrazine methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cnccn1 |
| Nombre IUPAC | 1-pirazin-2-iletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 122.1246 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.048 |