Learn More
Acetilpirazina, TRC
Código de producto. 30327208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327208 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30327208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1883201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethanone, 1-(2-pyrazinyl)-, Ethanone, 1-pyrazinyl- (9CI), Ketone, methyl pyrazinyl (6CI,8CI), 1-(2-Pyrazinyl)ethanone, 1-(2-Pyrazinyl)-1-ethanone, 1-(Pyrazin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1,4-pyrazine, 2-Acetylpyrazine, Acetylpyrazine, Methyl pyrazin-2-yl ketone, NSC 72374, Pyrazine methyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cnccn1
Nombre IUPAC 1-pirazin-2-iletanona
Peso molecular (g/mol) 122.1246
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.048