Learn More
Acetylpyrazine, MedChemExpress
Código de producto. 16449326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW007692
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Acetylpyrazine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (818.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(N=CC=N1)C(=O)C
Peso molecular (g/mol) 122.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid