Learn More
(Acetilmetileno)trifenilfosforano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Acetylmethylene)triphenylphosphorane |
| CAS | 1439-36-7 |
| Fórmula molecular | C21H19OP |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(Triphenylphosphoranylidene)-2-propanone, (2-Oxopropylidene)triphenylphosphorane, (Acetonylidene)triphenylphosphorane, Methyl (Triphenylphosphoranylidene)methyl Ketone, NSC 407394, Triphenyl(acetylmethylene)phosphorane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.1174 |