Learn More
Acetyllovastatin, MedChemExpress
Descripción
Acetyllovastatin, a acetate of Lovastatin, presentes a moderate inhibitory effect against the enzyme acetylcholinesterase with an IC50 of 79 μg/mL. Lovastatin has been found to display antifungal activity, and suppresses proliferation of a number of transformed cell lines.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyllovastatin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 81189-92-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H38O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 250 mg/mL (559.81 mM) |
| SMILES | CC[C@H](C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](OC(C)=O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O |
| Mostrar más |