Learn More
Acetylleucine, MedChemExpress
Código de producto. 16431118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16431118 5 g 5 g
16422349 1 g 1 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16431118
Brand: Medchem Express HYB1442
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.
Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetylleucine
CAS 99-15-0
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NO3
Sinónimo N-Acetyl-DL-leucine
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (692.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (38.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC(C(O)=O)NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 173.21
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido