Learn More
Acetilhistamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylhistamine |
| CAS | 673-49-4 |
| Fórmula molecular | C7H11N3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[2-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]acetamide, N-[2-imidazol-4(or 5)-ylethyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3O/c1-6(11)9-3-2-7-4-8-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,10)(H,9,11) |
| SMILES | CC(NCCC1=CN=CN1)=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-(1H-imidazol-5-il)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 153.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0902 |