Learn More
Acetilhistamina, TRC
Código de producto. 30315730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30315730 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30315730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA179110100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Acetylhistamine
CAS 673-49-4
Fórmula molecular C7H11N3O
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-[2-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]acetamide, N-[2-imidazol-4(or 5)-ylethyl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O/c1-6(11)9-3-2-7-4-8-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
SMILES CC(NCCC1=CN=CN1)=O
Nombre IUPAC N-[2-(1H-imidazol-5-il)etil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 153.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0902
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.