Learn More
Ácido acetilendicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylenedicarboxylic Acid |
| CAS | 142-45-0 |
| Fórmula molecular | C4H2O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Butyne-1,4-dioic Acid, Butynedioic Acid, NSC 1903, NSC 631597 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3 |
| SMILES | OC(=O)C#CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | dimetil but-2-inodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 114.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.9953 |