Learn More
Ácido acetilenedicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Acetylenedicarboxylic acid is employed in the preparation of dimethyl acetylenedicarboxylate and potassium hydrogenacetylenedicarboxylate. It is also used as a laboratory reagent. Further, it is used as a precursor in organic synthesis and also serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido acetilenedicarboxílico se emplea en la preparación de acetilenedicarboxilato de dimetilo e hidrogenacetilenedicarboxilato potásico. También se utiliza como reactivo de laboratorio. Además, se utiliza como precursor en la síntesis orgánica y también sirve como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico y agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases, álcali, agentes reductores y agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acetylenedicarboxylic acid |
| Punto de fusión | ∼182°C (decomposition) |
| Temperatura de inflamación | 131°C (267°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2928 |
| Beilstein | 878357 |
| Información de solubilidad | Soluble in diethyl ether and water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.06 |
| Porcentaje de pureza | 97% |