Learn More
Ácido acetilenedicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413018 5 g 5 g
11423018 25 g 25 g
11433018 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18736.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-45-0 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
Acetylenedicarboxylic acid is employed in the preparation of dimethyl acetylenedicarboxylate and potassium hydrogenacetylenedicarboxylate. It is also used as a laboratory reagent. Further, it is used as a precursor in organic synthesis and also serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido acetilenedicarboxílico se emplea en la preparación de acetilenedicarboxilato de dimetilo e hidrogenacetilenedicarboxilato potásico. También se utiliza como reactivo de laboratorio. Además, se utiliza como precursor en la síntesis orgánica y también sirve como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico y agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases, álcali, agentes reductores y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-45-0
Fórmula molecular C4H2O4
Peso molecular (g/mol) 114.06
Número MDL MFCD00004362
Clave InChI YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
PubChem CID 371
ChEBI CHEBI:30781
Nombre IUPAC ácido but-2-inodioico
SMILES OC(=O)C#CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylenedicarboxylic acid
Punto de fusión ∼182°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 131°C (267°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2928
Beilstein 878357
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.06
Porcentaje de pureza 97%