Learn More
Acetileno-PEG4-maleimida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
15486609 25 mg 25 miligramos
15496609 100 mg 100 miligramos
15314991 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 15486609
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64859.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1609651-90-2 | C18H26N2O7 | 382.41 g/mol
Heterobifunctional cross linker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a thiol. The maleimide group will react preferentially with thiols to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification cysteine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character. A bifunctional linker with sulfhydryl reactive and azide reactive groups. Contains a PEG spacer to increase solubility
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reticulante heterobifuncional que permite la conexión de un compuesto o biomolécula que contiene azida a uno con un tiol. El grupo de maleimida reaccionará preferentemente con tioles para formar un aducto covalente y el alquino terminal reaccionará con azidasmediante la química de clic de cicloadición 1,3-dipolar catalizada por cobre. El espaciador de PEG hidrófilo aumenta la solubilidad en agua de este reactivo, lo que permite una fácil modificación de las biomoléculas que contienen cisteína, como anticuerpos, proteínas y péptidos con el alquino terminal. El espaciador de PEG también reduce la agregación de proteínas modificadas y almacenadas en solución al agregar carácter hidrófilo. Un enlazador bifuncional con grupos reactivos sulfhidrilo y reactivos de azida. Contiene un espaciador de PEG para aumentar la solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609651-90-2
Fórmula molecular C18H26N2O7
Peso molecular (g/mol) 382.41
Número MDL MFCD22380740
Clave InChI GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylene-peg4-maleimide, propargyl-peg4-maleimide, alkyne-peg4-maleimide hplc
PubChem CID 91757777
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylene-PEG4-maleimide
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.41
Forma física Líquido viscoso o sólido