Learn More
Acetilcisteína (N-acetil-L-cisteína), LoGiCal
Código de producto. 30462751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462751 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462751 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0024.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-L-cysteine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H9 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 163.19
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163,0303 g/mol