Learn More
Acetylcysteine, MedChemExpress
Descripción
Acetylcysteine (N-Acetylcysteine) is a mucolytic agent which reduces the thickness of the mucus. Acetylcysteine is a ROS inhibitor. Acetylcysteine is a cysteine precursor, prevents hemin-induced ferroptosis by neutralizing toxic lipids generated by arachidonate-dependent activity of 5-lipoxygenases. Acetylcysteine induces cell apoptosis. Acetylcysteine also has anti-influenza virus activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylcysteine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 616-91-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H9NO3S |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinónimo | N-Acetylcysteine N-Acetyl-L-cysteine NAC |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 130 mg/mL (796.62 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (306.39 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |