Learn More
Acetilclonidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| CAS | 54707-71-0 |
| Fórmula molecular | C11 H11 Cl2 N3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole, Clonidine Hydrochloride Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11Cl2N3O/c1-7(17)16-6-5-14-11(16)15-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,6-dicloroanilino)-4,5-dihidroimidazol-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0279 |