Learn More
Yoduro de acetilcolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439203 25 g 25 g
11449203 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11694.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2260-50-6 | Molecular Formula: C7H16INO2 | Molecular Weight: 273.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2260-50-6
Fórmula molecular C7H16INO2
Peso molecular (g/mol) 273.11
Número MDL MFCD00011815
Clave InChI SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
PubChem CID 75271
Nombre IUPAC 2-acetiloxietil(trimetil)azanio; yoduro
SMILES [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylcholine iodide
Punto de fusión 161°C to 165°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3571339
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.11
Porcentaje de pureza 98%