Learn More
Cloruro de acetilcolina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylcholine-d9 Chloride |
| CAS | 344298-95-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 2H9 H7 N O2 . Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)-, chloride (9CI), Acetylcholine-d9 Chloride, Acetylcholine-D9 Chloride (N,N,N-trimethyl D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOC(=O)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-acetiloxietilo-tris(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 190.72 |
| Mostrar más |