Learn More
Bromuro de acetilcolina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylcholine-d9 Bromide |
| CAS | 93449-32-2 |
| Fórmula molecular | C7 2H9 H7 N O2 . Br |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9CI), Acetylcholine-d9 Bromide, Acetylcholine-D9 Bromide (N,N,N-trimethyl D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| SMILES | [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOC(=O)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | bromuro de 2-acetiloxietilo-tris(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 235.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0929 |