Learn More
Bromuro de acetilcolina-d16, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylcholine-D16 Bromide |
| CAS | 347841-43-4 |
| Fórmula molecular | C7 D16 N O2 . Br |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-(acetyl-d3-oxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), 2-(Acetyl-d3-oxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)ethan-1,1,2,2-d4-aminium bromide (1:1), Acetylcholine Bromide-d16, Acetylcholine-d16 Bromide, Acetylcholine-D16 Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | [1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,2,2-trideuterioacetil)oxietil]-tris(trideuteriometil)azanio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 242.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.1369 g/mol |
| Mostrar más |