Learn More
Cloruro de acetilcolina, TRC
Código de producto. 30137211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137211 50 mg 50 miligramos
30135296 1 g 1 g
17952115 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17206050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-31-1
Fórmula molecular C7 H16 N O2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 181.66
Sinónimo Acetylcholine chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), Choline acetate (ester), chloride (8CI), Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride acetate, 2-Acetoxyethyltrimethylammonium chloride, ACh chloride, Acecholin, Acecoline, Acetylcholine chloride, Acetylcholinium chloride, Arterocoline, Miochol, O-Acetylcholine chloride, Ovisot, Trimethyl(2-acetoxyethyl)ammonium chloride
Nombre IUPAC 2-acetiloxietil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylcholine chloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.087