Learn More
Acetylcholine chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16452119
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452119 1 g 1 g
16440858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452119 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0282
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.
Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylcholine chloride
Forma física Solid
CAS 60-31-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ACh chloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (550.48 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (344.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC[N+](C)(C)C)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 181.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 98.0%