Learn More
Cloruro de acetilcolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10337430 5 g Frasco de vidrio 5 g
10553901 100 g Frasco de vidrio 100 g
10465365 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10337430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159170050
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-31-1
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00011698
Clave InChI JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
Nombre IUPAC 2-acetiloxietil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylcholine chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149.0°C to 152.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1.0% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dried basis) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Cantidad 5 g
Beilstein 04,III,655
Índice Merck 15, 82
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes by hot water or alkalies, soluble in alcohol, chloroform (18.2g/L at 23 °C), practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylcholine chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.