Learn More
Cloruro de acetilcolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321537 25 g 25 g
11331537 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02168.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.97€
    42.65€ / 25 g
    Ahorro 9.32€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Acetylcholine chloride acts as an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses. The compound has been shown to have ophthalmological uses and can be broken down quickly by choliesterases. Acetylcholine influences many basic cells functions, such as mitosis, cells differentiation, cytoskeletal organization, and cell to cell contact, among other functions. It reduces mortality and plasma proinflammatory cytokines in mice with experimentally-induced sepsis.The cholinergicanti-infl ammatory mechanism is probably mediated by interaction of acetylcholine with α7n cholinoreceptor on monocytes, macrophages, and neutrophils, which decreases the levels of proinflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β, and IL-6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de acetilcolina actúa como un neurotransmisor endógeno en las sinapsis colinérgicas. Se ha demostrado que el compuesto tiene usos oftalmológicos y puede ser descompuesto rápidamente por las poliesterasas. La acetilcolina influye en muchas funciones básicas de las células, como la mitosis, la diferenciación celular, la organización citoesquelética y el contacto entre células, entre otras funciones. Reduce la mortalidad y las citoquinas proinflamatorias plasmáticas en ratones con sepsis inducida de manera experimental.El mecanismo antiinflamatorio colinérgico probablemente esté mediado por la interacción de acetilcolina con α7n colinoreceptor en monocitos, macrófagos y neutrófilos, lo que disminuye los niveles de citoquinas proinflamatorias como TNF-α, IL-1β e IL-6.
Solubilidad
Soluble en agua (600 g/l a 20 °C), alcohol, DMSO (36 mg/ml a 25 °C) y etanol (36 mg/ml a 25 °C). Insoluble en éter.
Notas
Almacenar alejado de la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-31-1
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00011698
Clave InChI JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
Nombre IUPAC 2-acetiloxietil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylcholine chloride
Punto de fusión 149°C to 152°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3571875
Sensibilidad Very Hygroscopic
Índice Merck 14,87
Información de solubilidad Soluble in water (600g/L at 20°C),alcohol,DMSO (36mg/ml at 25°C),and ethanol (36mg/ml at 25°C). Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza ≥98%